Merck
M4324
Sigma-Aldrich
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (44-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
別名:
MOG (44-54)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥17,400
1 MG
¥31,900
¥17,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥17,400
1 MG
¥31,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C61H94N20O15
分子量:
1347.52
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥17,400
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
white
溶解性
deionized water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly
生物化学的/生理学的作用
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
物理的形状
凍結乾燥品(0.1% TFA水溶液)。
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)