Merck
M4267
Sigma-Aldrich
メフェナム酸
別名:
2-[(2,3-ジメチルフェニル)アミノ]安息香酸, N-(2,3-キシリル)アントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥13,400
500 G
¥48,900
¥13,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥13,400
500 G
¥48,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2
CAS番号:
分子量:
241.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
オーガナイザー
Shionogi
SMILES記法
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メフェナム酸は以下の用途に用いられています:
  • トランスジェニックゼブラフィッシュ細胞株(LiPan)における肝毒性作用の検討に[1]
  • ゼブラフィッシュの胚/幼虫における神経保護機能性の検討に[2]
  • ヒドロゲルビーズ中の粘膜付着性微小粒子の調製で[3]
非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)。MRPによる多剤耐性を回避します。アントラサイクリン類やテニポシド、VP-16、ビンクリスチンの細胞毒性を特異的かつ大幅に増強します。
生物化学的/生理学的作用
メフェナム酸は鎮痛・消炎薬です。シクロオキシゲナーゼ(COX)酵素阻害剤として作用します。肝毒性を有し、肝障害に関与します。[1]これに対し、メフェナム酸はグルタミン酸が誘発する細胞毒性を阻害することで、in vivo虚血性脳卒中モデルで神経保護作用を発揮します。[2]メフェナム酸はプロスタグランジン合成を抑制するため、浮腫や疼痛の軽減に使用できます。[3]
特徴および利点
ADME毒性研究の注目製品です。こちらをクリックすると注目のADME毒性製品をご覧いただけます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
この化合物は、塩野義製薬株式会社が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のDopamine and Norepinephrine Metabolism(ドーパミンとノルエピネフリン代謝)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M4267-BULK:
M4267-100G:
M4267-50G:
M4267-VAR:
M4267-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Howard Horng et al.
Chemical research in toxicology, 26(3), 465-476 (2013-02-14)
Mefenamic acid, (MFA), a carboxylic acid-containing nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is metabolized into the chemically reactive conjugates MFA-1-O-acyl-glucuronide (MFA-1-O-G) and MFA-S-acyl-CoA (MFA-CoA), which are both implicated in the formation of MFA-S-acyl-glutathione (MFA-GSH) conjugates, protein-adduct formation, and thus the potential toxicity
Taro Kojima et al.
Pharmaceutical research, 29(10), 2777-2791 (2012-01-06)
The stabilization mechanism of a supersaturated solution of mefenamic acid (MFA) from a solid dispersion with EUDRAGIT(®) EPO (EPO) was investigated. The solid dispersions were prepared by cryogenic grinding method. Powder X-ray diffractometry, in vitro dissolution test, in vivo oral
Filitsa Dimiza et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(34), 8555-8568 (2011-08-02)
Copper(II) complexes with the non-steroidal antiinflammatory drug mefenamic acid in the presence of aqua or nitrogen donor heterocyclic ligands (2,2'-bipyridine, 1,10-phenanthroline, 2,2'-bipyridylamine or pyridine) have been synthesized and characterized. The crystal structures of [(2,2'-bipyridine)bis(mefenamato)copper(II)], 2, [(2,2'-bipyridylamine)bis(mefenamato)copper(II)], 4, and [bis(pyridine)bis(methanol)bis(mefenamato)copper(II)], 5
Tailored hydrogel microbeads of sodium carboxymethylcellulose as a carrier to deliver mefenamic acid: transmucosal administration
Shirizadeh B, et al.
Jundishapur journal of natural pharmaceutical products, 12(4) (2017)
Janesh Gupta et al.
The New England journal of medicine, 368(2), 128-137 (2013-01-11)
Menorrhagia is a common problem, yet evidence to inform decisions about therapy is limited. In a pragmatic, multicenter, randomized trial, we compared the levonorgestrel-releasing intrauterine system (levonorgestrel-IUS) with usual medical treatment in women with menorrhagia who presented to their primary
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox