アッセイ
~95%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-12-11-14-8-5(9(20)15-11)13-3-16(8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15,20)
InChI Key
SLEHROROQDYRAW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4004-1MG:
M4004-5MG:
M4004-BULK:
M4004-25MG:
M4004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)