Merck
M3895
Sigma-Aldrich
ムチン ウシ顎下腺由来
Type I-S
別名:
MUC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,000
500 MG
¥62,000
1 G
¥117,000
¥24,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,000
500 MG
¥62,000
1 G
¥117,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥24,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine submaxillary glands
タイプ
Type I-S
フォーム
powder
組成
Bound sialic acids, 9-24%
テクニック
electrophoresis: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... BSM(286841)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ顎下腺由来のムチンは、2つのBSM遺伝子によってコードされています。[1]ムチンは唾液中に存在し、空気および食物と相互作用します。ムチンは3つの主なドメイン、すなわちN末端ドメイン、C末端ドメインならびにグリコシル化されたプロリン、スレオニンおよびセリンを含む中央ドメイン(PTSドメイン)からなります。[2]シアル酸は、ムチンの分子量の30%を占めます。[2]中央ドメインには多数のタンデムリピートが含まれています。[1]
アプリケーション
ウシ顎下腺由来のムチンは下記の用途で用いられています:
  • ムチンの定量化[3]
  • 人口涙液の成分として[4]
  • Gardnerella vaginalis由来の組換えシアリダーゼの基質として[5]
  • 海洋性紅藻類クシベニヒバ由来のガラクトース特異的レクチンの研究
  • ヒト子宮内膜がん細胞株(Ishikawa株)が分泌する特有のムチン様糖タンパク質の特性の研究
生物化学的/生理学的作用
ウシ顎下腺ムチン(BSM)は85℃まで熱的に安定です。[6]ムチンの末端領域は、その吸着機能にとって重要です。[7]
粘膜に含まれるアルブミン様物質で、粘膜に粘稠性を付与しています。
関連事項
製品番号 M4503と同様の製品ですがSigmaが製造しています。
基質
ノイラミニダ-ゼの基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3895-BULK:
M3895-25MG:
M3895-100MG:
M3895-1G:
M3895-500MG:
M3895-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Late therapeutic intervention with a respiratory syncytial virus L-protein polymerase inhibitor, PC786, on respiratory syncytial virus infection in human airway epithelium
Brookes DM, et al.
British Journal of Pharmacology, 175(12), 2520-2534 (2018)
Sasi B Yarragudi et al.
Carbohydrate polymers, 163, 216-226 (2017-03-08)
Targeted delivery and retention of drug formulations in the olfactory mucosa, the target site for nose-to-brain drug absorption is a major challenge due to the geometrical complexity of the nose and nasal clearance. Recent modelling data indicates that 10μm-sized microparticles
A H Sampaio et al.
Phytochemistry, 48(5), 765-769 (1998-07-17)
A lectin from the red marine alga Ptilota filicina (PFL) was isolated by affinity chromatography on cross-linked guar gum. PFL agglutinated native and papain-treated human erythrocytes with preference for type O erythrocytes. The lectin was inhibited by galactose and its
The central domain of bovine submaxillary mucin consists of over 50 tandem repeats of 329 amino acids: Chromosomal localization of the BSM1 gene and relations to ovine and porcine counterparts
Jiang W, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(8), 2208-2217 (2000)
Hayley Thompson et al.
Journal of bacteriology, 191(11), 3623-3628 (2009-03-24)
Sialidase activity is a putative virulence factor of the anaerobic periodontal pathogen Tannerella forsythia, but it is uncertain which genes encode this activity. Characterization of a putative sialidase, SiaHI, by others, indicated that this protein alone may not be responsible
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
質問
  1. What is the recommended method to dissolve Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895?
    1 回答
    1. Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895, can be dissolved/reconstituted in H2O or dilute aqueous alkaline buffers.