Merck
M3879
Sigma-Aldrich
3-メチル-L-ヒスチジン
別名:
τ-メチル-L-ヒスチジン, (S)-1-メチルイミダゾール-4-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3O2
CAS番号:
分子量:
169.18
UNSPSCコード:
12352200
その他情報
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3879-50MG:
M3879-1G:
M3879-BULK:
M3879-250MG:
M3879-10MG:
M3879-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)