Merck
M3184
Sigma-Aldrich
MG 624
≥98%
別名:
N,N,N-Triethyl-2-(4-trans-stilbenoxy)ethylammonium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,270
25 MG
¥60,350
¥22,270
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,270
25 MG
¥60,350
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30INO
CAS番号:
分子量:
451.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥22,270
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
溶解性
DMSO: ≤22 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C22H30NO.HI/c1-4-23(5-2,6-3)18-19-24-22-16-14-21(15-17-22)13-12-20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,4-6,18-19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b13-12+;
InChI Key
RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
遺伝子情報
human ... CHRNA7(1139)
生物化学的/生理学的作用
Nicotinic acetylcholine receptor antagonist; selectively inhibits neuronal nicotinic α-bungarotoxin sensitive receptors that contain the α7 subunit.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3184-25MG:4548173996691
M3184-5MG:4548173996707
M3184-BULK:
M3184-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glenn W Vicary et al.
Respiratory research, 18(1), 115-115 (2017-06-04)
Tobacco-related chronic lung diseases are characterized by alterations in lung architecture leading to decreased lung function. Knowledge of the exact mechanisms involved in tobacco-induced tissue remodeling and inflammation remains incomplete. We hypothesize that nicotine stimulates the expression of extracellular matrix
C Gotti et al.
British journal of pharmacology, 124(6), 1197-1206 (1998-08-28)
1. Starting from the structure of an old 4-oxystilbene derivate with ganglioplegic activity (MG624), we synthesized two further derivates (F2 and F3) and two stereoisomers of F3 (F3A and F3B), and studied their selective effect on neuronal nicotinic acetylcholine receptor