Merck
M196
Sigma-Aldrich
(+)-α-メチル-4-カルボキシフェニルグリシン
solid
別名:
(+)-MCPG, LY367385, S(+)-α-アミノ-4-カルボキシ-α-メチル-ベンゼン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥37,230
¥37,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥37,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO4
CAS番号:
分子量:
209.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥37,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +89.54°, c = 0.33 in 6 M HCl(lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
SMILES記法
C[C@@](N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-10(11,9(14)15)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
DNCAZYRLRMTVSF-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
rat ... Grm1(24414)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-MCPGの活性エナンチオマ-です。
生物化学的/生理学的作用
(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine, also known as MCPG, is a competitive metabotropic glutamate receptor antagonist.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M196-BULK:
M196-VAR:
M196-5MG:
M196-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Riedel et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 15(1 Pt 1), 87-98 (1995-01-01)
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are critically involved in the maintenance of long-term potentiation (LTP) (Reymann and Matthies, 1989; Behnisch et al., 1991; Izumi et al., 1991; Bashir et al., 1993). In order to assess further the physiological role of MGluRs
(R,S)-alpha-methyl-4-carboxyphenylglycine (MCPG) fails to block long-term potentiation under urethane anaesthesia in vivo.
Martin SJ and Morris RG1
Neuropharmacology, 36(10), 1339-1354 (1997)
D E Jane et al.
Neuropharmacology, 32(7), 725-727 (1993-07-01)
The (+)-enantiomer of alpha-methyl-4-carboxyphenylglycine (MCPG) stereoslectively antagonized the depolarization of neonatal rat motoneurones and the excitation of rat thalamic neurons induced by the specific metabotropic glutamate receptor agonist (1S,3R)-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylate (ACPD). (+)-MCPG preferentially reduced (1S,3R)-ACPD-induced responses relative to responses induced by