Merck
PZ0104
Sigma-Aldrich
CP-91149
≥98% (HPLC)
別名:
5-クロロ-N-[(1S,2R)-3-(ジメチルアミノ)-2-ヒドロキシ-3-オキソ-1-(フェニルメチル)プロピル]-1H-インドール-2-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22ClN3O3
CAS番号:
分子量:
399.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
InChI Key
HINJNZFCMLSBCI-PKOBYXMFSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-91149は、グリコーゲンホスホリラーゼの選択的インヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0104-25MG:
PZ0104-BULK:
PZ0104-5MG:
PZ0104-VAR:
試験成績書(COA)