Merck
M1061
Greiner MasterBlock® 96 deepwell storage plates
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥83,820
¥83,820
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥83,820
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥83,820
Check Cart for Availability
物質
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Greiner 780280
最大容量
2.42 mL
サイズ
96 wells
ウェル容積
2.42 mL
有効容積
2.3 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Greinerブランドのマルチウェルプレートです。マイクロプレートの標準サイズに合わせて作られています。光学特性に優れています。デオキシリボヌクレアーゼ・リボヌクレアーゼフリー。発熱性物質フリーの試験済み(LAL法にて0.06 EU/mL未満)。液体の保存や、薬物スクリーニングにおける化合物ライブラリーの構築など、耐薬品性や耐熱性が求められる用途に適しています。
法的情報
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)