This plate is completely black, including the bottom of the wells.
M9685
Greiner96ウェルプレート、ポリプロピレン製
392 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥61,240
¥61,240
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥61,240
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥61,240
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
black polypropylene
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 100
メーカー/製品名
Greiner 655209
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
370 μL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
96Wマイクロプレートで、使用時のウェル容量は 25~-370 μL、総ウェル容量は 392 μLです。
Greiner社のマルチウェルプレート。 標準的なマイクロプレートのフットプリント。DNAse/RNAse不含。 <0.06 EU/mLでは、LAL法により非発熱性です。 液体保存や、医薬品スクリーニングにおける化合物ライブラリーのような、高い化学薬品耐性や熱安定性を必要とするアプリケーションに適しています。
その他情報
96ウェル、固定、平底(F底)のマイクロプレートで、煙突型、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約 200 μmです。
適合性
黒色プレートは、バックグラウンド蛍光を最小限に抑えます。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Greg D Learn et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 113, 104126-104126 (2020-10-13)
Plasma-based treatment is a prevalent strategy to alter biological response and enhance biomaterial coating quality at the surfaces of biomedical devices and implants, especially polymeric materials. Plasma, an ionized gas, is often thought to have negligible effects on the bulk
-
Is the flat bottom black or transparent?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Are the M9685 - Greiner 96 well plates, polypropylene indeed black? The pictures shows a clear/white plate, but the description says: flat bottom black polypropylene wells
1 回答-
The product is black polypropylene well plates with a flat bottom.