Merck
M0671
Supelco
リコンビナント分子量マーカー
mol wt 15,000-150,000 Da
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
1 vial sufficient for 100 uses (10 × 10 cm mini gels)
1 vial sufficient for 50 uses (large format 16 × 18 cm gels)
品質水準
分子量
15,000-150,000 Da
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Recombinant Molecular Weight Marker has been used for determining the size of protein bands in western blot and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
その他情報
The recombinant molecular weight standard for SDS-PAGE contains seven precisely sized proteins, M.W. 15, 25, 35, 50, 75, 100 and 150 kDa. Recombinant proteins produce sharp bands for precise size determination since they are not glycosylated.
物理的形状
総タンパク質約0.8 mg/mL, 125mM Tris-HCl (pH 6.8, 2%SDS, 10%グリセロ-ル, 200mM 2-メルカプトエタノ-ル, 0.007%ブロモフェノ-ルブル-含有)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0671-.5ML:4548173289236
M0671-.5ML-PW:
M0671-VAR:
M0671-5X.5ML:
M0671-BULK:
M0671-0.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloning, expression and functional characterisation of chitinase from larvae of tomato moth (Lacanobia oleracea): a demonstration of the insecticidal activity of insect chitinase.
Fitches E, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 34, 1037-1050 (2004)
Cell cycle dependent telomere regulation by telomerase in human bone marrow mesenchymal stem cells.
Zhao YM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 369, 1114-1119 (2008)
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to