This product is distributed on behalf of Greiner. Kindly review the images below and the manufacturer's webpage for the technical dimensions.
M0437
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
32 EA
¥59,800
¥59,800
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
32 EA
¥59,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥59,800
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
white polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt (F-bottom)
包装
case of 32
メーカー/製品名
Greiner 655098
最大容量
392 μL
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は 25~-340 μL、総ウェル容量は 392 μLです。増殖面積は 0.34 cm(2)です。
最適な細胞付着のために処理された組織培地。<0.06 EU/mLまでのLAL法で非発熱性。
その他情報
96ウェル、平底(F底、μClear®ボトム使用)、細胞結合用のマイクロプレートで、煙突型、フタ付き(凝縮リング付属)、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
白色プレートは、発光手順における光のクロストークを最小限に抑えます。細胞を用いた作業に適しています。透明底のため、プレートの底を通してモニタリングできます。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Tienes un documento con todas las dimensiones importantes de un plate?
1 回答