スキップする
M4686
Greiner 96ウェルプレート、高~中結合
flat bottom white wells, high binding surface, sterile
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
40 ea
カートの在庫状況を確認する
¥38,400
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white wells, white polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
¥38,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
flat bottom white wells, white polystyrene
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 655074
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
high binding surface
General description
Greiner社製の免疫アッセイ・ハイスループットスクリーニングアプリケーション用ポリスチレンマルチウェルプレート。高結合プレートはELISAに推奨されます。高結合は、結合能力が600 ng/cm2で、散乱が10%未満であることを示しています。最適なタンパク質結合は変化しやすいため、高結合プレートと中結合プレートとの比較試験を実施することが推奨されます。
LUMITRAC 600 96Wマイクロプレート使用時のウェル容量は25~340 μL、総ウェル容量は392 μLです。
Application
白色プレートは、発光手順における光のクロストークを最小限に抑えます。LUMITRAC 600は、最大600 ng/cm2結合します。細胞を用いた作業に適しています。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
Other Notes
96ウェル、平底(F底)、高結合能のマイクロプレートで、フタなし、煙突型、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M5686M4936M5811
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
material
flat bottom white wells, white polystyrene
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
material
black polystyrene , flat bottom black wells
material
black polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
binding type
high binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
high binding surface
manufacturer/tradename
Greiner 655074
manufacturer/tradename
Greiner 655096
manufacturer/tradename
Greiner 655076
manufacturer/tradename
Greiner 655097
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
working volume
340 μL
working volume
340 μL
working volume
340 μL
working volume
340 μL
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)