安全性情報
L5886
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド from Salmonella enterica serotype abortus equi
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint gray
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は、馬パラチフス菌Salmonella abortus equiから抽出されたフェノールです。供給源菌株はATCC 9842です。馬パラチフス菌Salmonella abortus equi由来のリポポリサッカライドは、腫瘍壊死因子を産生するヒト単核細胞を刺激します。また、このLPSはカエルおよびマウスのリンパ球細胞に対しても分裂を促進します。
アプリケーション
リポポリサッカライド(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁を特徴とする構成成分です。LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4 (TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポポリサッカライド(LPS)は膜の外側の層に局在し、カプセルを持たない株にあるため、細胞の表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩と脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
生成物は水に溶ける(5 mg/mL)か、または細胞培地に溶け(1 mg/mL)、濁った淡黄色の溶液を作り出します。ボルテックス後に70~80oCに温めた水性塩では、相変わらず濁っていますが濃度が上昇した(20mg/mL)の溶液が得られました。リポポリサッカライドは、あらゆる溶媒でミセルを形成する分子です。水とリン酸緩衝生理食塩水で濁った溶液が観察されます。有機溶媒が生成する溶液はこれより濁っています。水は均質な濁った溶液を生成する一方、メタノールからは浮遊物がある不透明な懸濁液が生じます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
L5886-BULK:
L5886-10MG-PW:
L5886-100MG:
L5886-25MG:
L5886-10MG:
L5886-VAR:
L5886-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helen L Birch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(6), 2634-2639 (2010-02-06)
Maintenance of cell-wall integrity in Mycobacterium tuberculosis is essential and is the target of several antitubercular drugs. For example, ethambutol targets arabinogalactan and lipoarabinomannan (LAM) biosynthesis through the inhibition of several arabinofuranosyltransferases. Apart from their role in cell-wall integrity, mycobacterial
Ya Liu et al.
Biomicrofluidics, 12(4), 044112-044112 (2018-08-28)
Functional microbeads have been widely applied in molecular identification and other biochemical applications in the past decade, owing to the compatibility with flow cytometry and the commercially available microbeads for a wide range of molecular identification. Nevertheless, there is still
Éadaoin W Griffin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(38), 15248-15258 (2013-09-21)
Systemic inflammatory events often precipitate acute cognitive dysfunction in elderly and demented populations. Delirium is a highly prevalent neuropsychiatric syndrome that is characterized by acute inattention and cognitive dysfunction, for which prior dementia is the major predisposing factor and systemic
Stefan Schülke et al.
Scientific reports, 7(1), 11782-11782 (2017-09-20)
Allergies to weed pollen including members of the Compositae family, such as mugwort, ragweed, and feverfew are spreading worldwide. To efficiently treat these newly arising allergies, allergen specific immunotherapy needs to be improved. Therefore, we generated novel vaccine candidates consisting
Tobias Moeller et al.
Cells, 8(4) (2019-04-18)
Fusion proteins incorporating the TLR5-ligand flagellin are currently undergoing clinical trials as vaccine candidates for many diseases. We recently reported a flagellin:allergen fusion protein containing the TLR5-ligand flagellin A (FlaA) from Listeriamonocytogenes and the major birch pollen allergen Bet v
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.