スキップする
61339
D-ラクトース 一水和物
≥99% (HPLC), BioUltra
別名:
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース, 乳糖
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥13,700
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥41,800
250 g
カートの在庫状況を確認する
¥81,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-559-2
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
MDL number:
¥13,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +53±1°, 22 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
colorless
pH
3.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
D-ラクトースは、D-グルコースとD-ガラクトースのユニットからなる二糖であり、牛乳中に存在する主要な糖です。D-ラクトースは、乳酸代謝細菌、乳酸菌の培養に使用されます。D-ラクトースは、ガレクチンの同定とキャラクタリゼーションに使用されます。
Biochem/physiol Actions
ラクトースは、ガラクトース1分子とグルコース1分子の縮合によって形成される二糖です。乳糖は、ほとんどの種の乳中に含まれる主要な糖であり、通常2~8%存在します。酵素ラクターゼは、乳糖をその構成単糖に加水分解します。新生児では、ラクターゼの作用により遊離されるグルコースが主要なエネルギー源となります。
Other Notes
ニトロキシレンおよびキシレノール異性体をGLC分離する際の液体固定相の成分
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
6134518-0120PHR1024
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
3.0-7.0% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-ラクトース 一水和物
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)