L3382
レクチン エスカルゴ(Helix pomatia)由来
lyophilized powder, salt, free
別名:
HPA, エスカルゴ(Helix pomatia)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥31,500
5 MG
¥112,000
¥31,500
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥31,500
5 MG
¥112,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥31,500
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
HPAは、抗Aヒト血液型特異的で、末端のN-アセチル-α-D-ガラクトサミニル残基に親和性を示します。コンジュゲ-トは、アフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
Lectin from Helix pomatia protects fertilized eggs by coating them with perivitelline fluid.[2] They exhibit antibacterial activities and immunity in snail.[2] Helix pomatia agglutinin (HPA) possess the potential to agglutinate pathogens.[1] HPA has also emerged as a marker of altered Oglycosylation in cancer.[5]
調製ノート
Hammarstrom and Kabatの方法[6]の変法によるアフィニティ-精製品です。
アナリシスノート
研究報告によれば、凝集活性はμg/mLの単位で表され、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした時に、ヒトA型赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で表します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3382-5MG:
L3382-.5MG:
L3382-BULK:
L3382-VAR:
L3382-10MG:
L3382-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Assay for galactose-deficient IgA1 enables mechanistic studies with primary cells from IgA nephropathy patients
Reily C, et al.
Biotechniques, 65(2), 71-77 (2018)
Katie Barr et al.
Transfusion, 55(1), 129-136 (2014-07-22)
The FORS blood group system (originally recognized as the Apae phenotype) was discovered by sporadic activity against polyclonal anti-A reagents and activity against the lectin Helix pomatia. The extent of monoclonal anti-A reagent activity against the FORS1 antigen is serologically
Characterization of bovine and human group B streptococci isolated in Turkey
Ekin IH and Gurturk K
Journal of Medical Microbiology, 55(5), 517-521 (2006)
Binding of aberrant glycoproteins recognizable by Helix pomatia agglutinin in adrenal cancers
Parameswaran R, et al.
BJS open, 2(5), 353-359 (2018)
Hammarstrom, S., and Kabat, E.A.
Biochemistry, 95, 311-311 (1978)