Merck
L0881
Sigma-Aldrich
レクチン ピーナッツ(Arachis hypogaea)由来
lyophilized powder, Affinity-purified
別名:
PNA, ピーナッツ凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
形状
lyophilized powder
品質水準
有効性
<0.1 μg per mL agglutination activity
品質
Affinity-purified
不純物
salt, free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Arachis hypogaea(ピーナッツ)由来のレクチンは、110kDaのホモ4量体タンパク質です。
アプリケーション
Arachis hypogaea(ピーナッツ)由来のレクチンは以下の用途に用いられています。
  • Thomsen-Friedenreich抗原の検出
  • 細胞生存率への影響を検討するためのPBS成分として
  • 結合部位阻害能の検討
生物化学的/生理学的作用
Arachis hypogaea(ラッカセイ、ピーナッツ)レクチンはThomsen− Friedenreich抗原のβ-D-Gal(1-3)-D-galNAc残基に特異的です。多くの扁平上皮癌の診断および予後マーカーとして、広く用いられています。
PNAは正常ヒト赤血球は凝集しませが、ノイラミニダ-ゼ処理赤血球を強く凝集します。PNAには、ヒト血清中の抗T細胞抗体と同様に、強い抗T細胞活性があります。レクチンはヒトリンパ球のサブセットを識別するのに用いられます。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ノイラミニダーゼ処理ヒトO型赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0881-25MG-PW:
L0881-VAR:
L0881-5MG:
L0881-25MG:
L0881-5MG-PW:
L0881-2MG:
L0881-1MG:
L0881-10MG-PW:
L0881-10MG:
L0881-BULK:
I-61409:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro and in vivo antitumor effects of Peanut agglutinin through induction of apoptotic and autophagic cell death
Mukhopadhyay S, et al.
Food And Chemical Toxicology, 64, 369-377 (2014)
Lectin binding and effects in culture on human cancer and non-cancer cell lines: examination of issues of interest in drug design strategies
Petrossian K, et al.
Acta Histochemica, 109(6), 491-500 (2007)
Peter Gassmann et al.
BMC cancer, 10, 177-177 (2010-05-04)
Metastasis formation is the leading cause of death among colon cancer patients. We established a new in-situ model of in vivo microscopy of the lung to analyse initiating events of metastatic tumor cell adhesion within this typical metastatic target of
Adhesion of plant roots to poly-L-lysine coated polypropylene substrates
Towler MJ and Weathers PJ
Journal of Biotechnology, 101(2), 147-155 (2003)
Expression of peanut agglutinin-binding mucin-type glycoprotein in human esophageal squamous cell carcinoma as a marker
Kannan S, et al.
Molecular Cancer, 2(1), 38-38 (2003)