Merck
L2270
Sigma-Aldrich
Lys-Ala 4-メトキシ-β-ナフチルアミド 二塩酸塩
dipeptidylpeptidase II substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥83,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N4O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
445.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥83,600
Check Cart for Availability
アッセイ
≥97.5% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
InChI Key
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
アプリケーション
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase II (DPPII) from Vigna radiata seeds.
基質
ジペプチジルアミノペプチダ-ゼIIの蛍光発生基質
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L2270-5MG:
L2270-25MG:
L2270-250MG:
L2270-VAR:
L2270-BULK:
L2270-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Gossrau et al.
Histochemistry, 70(1), 53-76 (1980-01-01)
The activity of dipeptidylpeptidase II (DPP II; E.C. 3.4.14.2) was investigated by biochemical and histochemical methods in rat, mouse and guinea-pig organs as well as in human enterobiopsies. Lys-Pro-MNA and Ala-Pro-MNA showed the most favorable kinetic properties (Km, Vmax) and
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The