Merck
A7772
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
S-(5′-deoxyadenosin-5′-yl)-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N6O5S
CAS番号:
分子量:
370.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
S-(5′-Adenosyl)-L-cysteine,
アッセイ
>98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CSCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N6O5S/c14-5(13(22)23)1-25-2-6-8(20)9(21)12(24-6)19-4-18-7-10(15)16-3-17-11(7)19/h3-6,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,22,23)(H2,15,16,17)
InChI Key
RVFHZLGRQFCOKV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
S-adenosyl-L-cysteine, an analogue of S-adenosyl-L-homocysteine (L-AdoHcy), is used in the cyrstallizaton of methytransferases such as XMT and DXMT N-methyltransferases.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7772-10MG:
A7772-100MG:
A7772-25MG:
A7772-VAR:
A7772-25MG-PW:
A7772-100MG-PW:
A7772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)