スキップする
AEC101
AEC Staining Kit(AEC染色キット)
liquid
別名:
ACE substrate kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥25,200
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116134
¥25,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
storage temp.
2-8°C
Application
AEC染色キットは、次の基質として使用されています。
  • 組織学的方法および免疫組織学的方法を用いて細胞播種マトリクス切片中でExtrAvidinペルオキシダーゼ抗体を産生するため。
  • ex vivo酵素結合免疫スポット(ELISPOT)アッセイにおいて、末梢血単核細胞中のストレプトアビジン-セイヨウワサビペルオキシダーゼの基質として。
  • 精巣上体脂肪体の免疫組織染色において、マウスIgGビオチン標識二次抗体の基質として。
Packaging
キット内容の3mL濃縮酢酸緩衝液、3-アミノ-9-エチルカルバゾ-ル(AEC)色素および過酸化水素水は、滴下型の容器に入っており、容易に分注できます。各用途につきましては添付の使用説明書をご覧下さい。
Disclaimer
2~8°Cで最低1年間は安定です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
WBLUCWBLURZ699403
description
liquid
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
Yeast & Mold Swab Kit
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)