Merck
K4389
Sigma-Aldrich
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
別名:
[5-(2-メチル-5-フルオロフェニル)フラン-2-イルカルボニル]グアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥37,900
25 MG
¥121,000
¥37,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥37,900
25 MG
¥121,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12FN3O2
CAS番号:
分子量:
261.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥37,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: ~10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
InChI Key
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC9A1(6548)
生物化学的/生理学的作用
Na/H交換体-1(NHE-1)のインヒビタ-であり、IC50 = 0.23 μMです。 NHE-1によるウサギ血小板の増大を抑制します。麻酔ラットでは、梗塞面積が67%(コントロ-ル)から43%(0.1 mg/kg)および24%(1.0 mg/kg)へ減少しています。心室期外収縮も530から26(0.1 mg/kg)および115(1.0 mg/kg)に低下しています。また、心室細動の発生が17から8(0.1 mg/kg)および0(1.0 mg/kg)に減少しています。このように、この化合物は虚血性心疾患の研究と治療に密接に関与しています。
Na/H交換体-1(NHE-1)のインヒビタ-です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
K4389-BULK:
K4389-25MG:
K4389-5MG:
K4389-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniele Torella et al.
Journal of the American Heart Association, 3(2), e000434-e000434 (2014-03-29)
Diabetes mellitus (DM) has multifactorial detrimental effects on myocardial tissue. Recently, carbonic anhydrases (CAs) have been shown to play a major role in diabetic microangiopathy but their role in the diabetic cardiomyopathy is still unknown. We obtained left ventricular samples