Merck
K2638
Sigma-Aldrich
カリクレイン ヒト血漿由来
buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein
別名:
キニノゲナーゼ, キニノゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥95,300
¥95,300
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥95,300
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥95,300
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
buffered aqueous solution
品質水準
比活性
≥5 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KLK1(3816)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリクレイン関連ペプチダーゼは、高度に保存されたトリプシンまたはキモトリプシン様セリンプロテアーゼ15種のファミリーに属します。[1]血漿カリクレイン(PK)は、血中により高い濃度で認められるチモーゲンである血漿プレカリクレインに由来するセリンプロテアーゼです。[2]KLKB1遺伝子はヒト染色体4q35.2に位置します。[3]
アプリケーション
ヒト血漿由来カリクレインは、以下の用途に使用されています:
  • ヒト肝細胞がん細胞株の培養[4]
  • 髄膜炎菌由来のナイセリアヘパリン結合抗原(NHBA)の切断に及ぼす影響の検討[5]
  • ペプチダーゼ阻害アッセイ[6]
生物化学的/生理学的作用
血漿カリクレイン(PK)はブラジキニンの合成に関与しており、血中代謝物レベルと高血圧を維持します。また、炎症や内因性凝固経路を促進する凝固第XII因子の活性化にも関与しています。[2]PKは、カリクレイン-キニン系、レニン-アンジオテンシン系、線溶系、代替補体経路など、心血管系のタンパク質分解カスケードを制御します。[7]グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)と神経ペプチドY(NPY) の切断に関与しており、血漿カリクレインが代謝と糖尿病に影響を及ぼしている可能性が示唆されています。[2]
単位の定義
1ユニットは、pH 8.7、25°C、1分間で、1.0 μmolのNα-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を加水分解してNα-ベンゾイル-L-アルギニンとエタノールとする酵素量です。
物理的形状
100 mM NaClを含有する、pH 7.8の20 mM Tris-HCl溶液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
K2638-5X50UG:
K2638-VAR:
K2638-50UG-PW:
K2638-50UG:
K2638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xueqing Xu et al.
Nucleic acids research, 37(22), 7381-7393 (2009-10-13)
A subtelomeric region, 4q35.2, is implicated in facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), a dominant disease thought to involve local pathogenic changes in chromatin. FSHD patients have too few copies of a tandem 3.3-kb repeat (D4Z4) at 4q35.2. No phenotype is associated
Elisa Pantano et al.
PloS one, 14(8), e0203234-e0203234 (2019-08-02)
Neisserial Heparin Binding Antigen (NHBA) is a surface-exposed lipoprotein of Neisseria meningitidis and a component of the Bexsero vaccine. NHBA is characterized by the presence of a highly conserved Arg-rich region involved in binding to heparin and heparan sulphate proteoglycans
R Dellalibera-Joviliano et al.
Scandinavian journal of immunology, 72(2), 128-133 (2010-07-14)
Some components of the kinin system such as plasma kallikrein levels, the activities of tissue kallikrein (including saliva) and kininase II and the concentrations of kininogen fractions (low-molecular weight/LKg and high-molecular weight/HKg) were evaluated in the plasma of patients with
Allen Clermont et al.
Diabetes, 60(5), 1590-1598 (2011-03-30)
Plasma kallikrein (PK) has been identified in vitreous fluid obtained from individuals with diabetic retinopathy and has been implicated in contributing to retinal vascular dysfunction. In this report, we examined the effects of PK on retinal vascular functions and thickness
Ekaterina Zubareva et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(11) (2021-11-28)
The disfunction or deficiency of the C1 esterase inhibitor (C1INH) is associated with hereditary or acquired angioedema (HAE/AAE), a rare life-threatening condition characterized by swelling in the skin, respiratory and gastrointestinal tracts. The current treatment options may carry the risks