Merck
J3770
Sigma-Aldrich
JNJ7777120
≥98% (HPLC)
別名:
1-[(5-クロロ-1H-インドール-2-イル)カルボニル]-4-メチル-ピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥27,500
25 MG
¥107,000
¥27,500
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥27,500
25 MG
¥107,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N3OCl
CAS番号:
分子量:
277.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,500
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
room temp
SMILES記法
CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C14H16ClN3O/c1-17-4-6-18(7-5-17)14(19)13-9-10-8-11(15)2-3-12(10)16-13/h2-3,8-9,16H,4-7H2,1H3
InChI Key
HUQJRYMLJBBEDO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
JNJ7777120は、下記でヒスタミン-4受容体アンタゴニストとして使用されています:
  • ラットの炎症性ミクログリアに対する影響を検討するため[1]
  • ラット脳のパーキンソン様病理に対する影響を検討するため[2]
  • 歯周靱帯細胞(PDLF)におけるヒスタミン受容体相互作用に対する影響を検討するため[3]
生物化学的/生理学的作用
JNJ7777120は、H4ヒスタミンレセプターに対して強力かつ選択的に作用する非イミダゾール系のアンタゴニストです。
JNJ7777120は、虚血性脳傷害に対して神経保護作用を示す可能性があります。[4]炎症性疾患を治療するための抗炎症薬として作用します。JNJ7777120は、結腸損傷、サイトカイン産生、および好中球浸潤を減少させることが観察されています。[5]
特徴および利点
この化合物は、Johnson & Johnsonが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類および信号伝達ハンドブック)のヒスタミン受容体のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
J3770-5MG:
J3770-25MG:
J3770-VAR:
J3770-IP:
J3770-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heiko Schenk et al.
Immunopharmacology and immunotoxicology, 38(5), 379-384 (2016-08-26)
The modulation of antigen uptake and activation of dendritic cells (DCs) by histamine may function as a regulator of inflammation. Therefore, we sought to determine the impact of histamine on antigen uptake by and activation of murine DCs. DCs from
E Zampeli et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 58(6), 285-291 (2009-02-03)
Although the H(4) receptor localisation in the eye is unresolved, this study aimed to investigate the effects of the H(4) receptor antagonist JNJ7777120 in a model of experimental conjunctivitis. JNJ7777120, at 0.005-1 mmol/l, was instilled into the lower conjunctival fornix
Ilaria Dettori et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1231-1231 (2018-11-14)
Cerebral ischemia is a multifactorial pathology characterized by different events evolving in time. The acute injury, characterized by excitoxicity, is followed by a secondary brain injury that develops from hours to days after ischemia. Extracellular levels of histamine increase in
C Hoffmann et al.
Molecular pharmacology, 88(3), 552-560 (2015-07-15)
Over the past decade the kinetics of ligand binding to a receptor have received increasing interest. The concept of drug-target residence time is becoming an invaluable parameter for drug optimization. It holds great promise for drug development, and its optimization
Susanne Mommert et al.
International archives of allergy and immunology, 166(3), 225-230 (2015-05-01)
Natural killer (NK) cells have been detected in the lesional skin of patients with inflammatory skin diseases, where high levels of histamine are also present. Therefore, we investigated the effect of histamine, in particular via the histamine H4 receptor (H4R)