Merck
09963
Sigma-Aldrich
(ヒドロキシプロピル)メチルセルロース
別名:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
形状
powder
組成
hydroxylpropoxyl content, ~9%
faint beige
粘度
~15 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C)
溶解性
water: 100 mg/10 mL, clear, colorless
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
不活性粘弾性ポリマーであるヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)は、動物のゼラチンと似た乳化剤、増粘剤および懸濁剤として使用されます。HPMCは、送達制御薬剤の開発に使用されます。
水系および非水性の増粘剤、耐脂性を持つ透明なフィルム、結合剤、潤滑剤、立体安定剤、保水剤。
特徴および利点
水に溶解、過熱すると可逆的にゲル化、非イオン性、イオン種とは複合体を非形成、界面活性および酵素耐性。溶液は偽塑性を示します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09963-100G:
09963-500G:
09963-BULK:
09963-VAR:
09963-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Punit P Shah et al.
Biomaterials, 33(5), 1607-1617 (2011-11-29)
The aim of this study was to develop an effective drug delivery system for the simultaneous topical delivery of two anti-inflammatory drugs, spantide II (SP) and ketoprofen (KP). To achieve this primary goal, we have developed a skin permeating nanogel
Lucas Sievens-Figueroa et al.
International journal of pharmaceutics, 423(2), 496-508 (2011-12-20)
The design and feasibility of a simple process of incorporating stable nanoparticles into edible polymer films is demonstrated with the goal of enhancing the dissolution rate of poorly water soluble drugs. Nanosuspensions produced from wet stirred media milling (WSMM) were
Fernando Andrés et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(26), E2760-E2769 (2014-07-01)
In Arabidopsis thaliana environmental and endogenous cues promote flowering by activating expression of a small number of integrator genes. The MADS box transcription factor SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP) is a critical inhibitor of flowering that directly represses transcription of these
Jane W Agger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), 6287-6292 (2014-04-16)
The recently discovered lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) are known to carry out oxidative cleavage of glycoside bonds in chitin and cellulose, thus boosting the activity of well-known hydrolytic depolymerizing enzymes. Because biomass-degrading microorganisms tend to produce a plethora of LPMOs
Somayeh Bahrami et al.
Veterinary parasitology, 203(1-2), 43-50 (2014-03-19)
Fasciola gigantica is a parasitic helminth that predominantly infects the liver and bile ducts of cattle and causes great losses of cattle production in the southwestern regions of Iran. The purpose of the present study was to find out the