Merck
5710-OP
Millipore
Imidazole
OmniPur® Grade, >=99.0%
別名:
OmniPur® Imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-NHCH=NCH=CH-
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.28
品質水準
形状
crystals
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Purity: ≥99.0%
Appearance: White to slight yellow solid
DNase: None detected
Melting point: 88-92°C
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
  • Development of a Fluorescent Assay and Imidazole-Containing Inhibitors by Targeting SARS-CoV-2 Nsp13 Helicase.: This research develops an imidazole-containing inhibitors targeting SARS-CoV-2 Nsp13 helicase, aiding in COVID-19 therapeutic development (Zhang et al., 2024).
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
5710-50GM:
5720-500GM:
試験成績書(COA)