Merck
PHL89495
ムシモール
phyproof® Reference Substance
別名:
3-ヒドロキシ-5-アミノメチル-イソキサゾール, 5-アミノメチル-3-イソキサゾール, 5-アミノメチル-3-ヒドロキシ-イソキサゾール, ムシモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
1618960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
InChI Key
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
GABAAレセプタ-のアゴニストです。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89495-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura A Bradfield et al.
Nature neuroscience, 23(10), 1194-1197 (2020-08-12)
The role of the hippocampus in goal-directed action is currently unclear; studies investigating this issue have produced contradictory results. Here we reconcile these contradictions by demonstrating that, in rats, goal-directed action relies on the dorsal hippocampus, but only transiently, immediately