Merck
37-0060
Sigma-Aldrich
Ziehl-Neelsen石炭酸フクシン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI Key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
核染色および細菌染色
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37-0060-6-100ML-J:
37-0060-5-500ML-J:
試験成績書(COA)