スキップする
94635
グラム・サフラニン 溶液
suitable for microscopy
別名:
サフラニンT 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
250 mL
カートの在庫状況を確認する
¥6,990
2.5 L
カートの在庫状況を確認する
¥34,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H19ClN4
CAS番号:
分子量:
350.84
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924099
¥6,990
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ethanol, 10%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to very dark red
refractive index
n20/D 1.339
solubility
water: soluble at 20 °C
density
0.986 g/mL at 20 °C
εmax
4.0 at 532 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
グラム・サフラニン溶液は、サフラニンTまたはベーシックレッド2としても知られ、エタノール中にサフラニンを10%含む、すぐに使用できる染色液です。@’@サフラニンは、環状窒素にフェニル置換基が結合した平面状ジアミノフェナジン発色団を含む塩基性のカチオン性アジン色素です。サフラニンのトリメチルカチオン型は親油性ですが、ジメチル型は弱い親水性です。細菌学で、グラム陽性菌とグラム陰性菌を区別するためのグラム染色の対比染色として最もよく用いられます。
Application
グラム・サフラニン溶液は、以下の用途に使用されています:
  • バイオフィルム形成の定量のためのクリスタルバイオレットの非毒性代替品として
  • ヒアルロン酸可視化法の開発のため
  • バイオフィルム包埋staphylococcus aureusに対する2-アミノチアゾールによるβ-ラクタム感受性改善を検討するため
Biochem/physiol Actions
グラム染色では、細菌をグラム陽性菌とグラム陰性菌に分類できます。細菌細胞壁のmureine構造が色素親和性の基礎です。細菌を最初にクリスタルバイオレットで染色し、次にヨウ素溶液で染色すると、色素-ヨウ素複合体が形成されます。この複合体は、脱色後にグラム陽性菌の細胞壁の多層mureine構造に保持され、青紫色を呈します。 グラム陰性菌の細胞壁は単層mureine構造からなり、色素-ヨウ素複合体を保持しないため、サフラニン対比染色剤を取り込むことができ、ピンク色-赤色を呈します。
Features and Benefits
  • すぐに使用可能な 溶液。
  • 染色セル、染色ラック、自動染色システムで染色を行えるよう改変・デザイン済み。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
84120S225590107
Safranin O suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
84120
Safranin O
Safranin O Dye content ≥85 %
Sigma-Aldrich
S2255
Safranin O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy, bacteria
color
red to very dark red
color
-
color
-
color
brown to very dark brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, red
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
-
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
114.8 °F
flash_point_c
46 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
94635-250ML-F:4.548173364155E12 + 94635-2.5L-F:4.548173364148E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
すべての記事を見る
Quantification of biofilm biomass by staining: Non-toxic safranin can replace the popular crystal violet
Ommen, et al.
Journal of Microbiological Methods, 141, 87-89 (2017)
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
Sahra Kirmusaoglu
Clinical laboratory, 66(1) (2020-02-06)
Due to the emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) producing biofilm, causing recurrent infections worldwide, new therapeutic combinations need to be discovered to prevent resistance and to make treatment available. It was aimed to improve β-lactam susceptibility against ica-dependent biofilm-embedded
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
94635-2.5L-F04061833295991
94635-250ML-F04061833296042
質問
  1. この溶液の質量パーセント濃度を教えてください。
    1 回答
    1. This is a solution of 10% safranin in ethanol.