Merck
HS206373C
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥22,680
¥22,680
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥22,680
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
¥22,680
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
graduations 0.5 mL
包装
pack of 500 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS206373C
キャパシティ
7 mL
有効容積
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
特徴および利点
• 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
• Sterile, single wrapped
• Lot-to-lot traceability
• Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)