Merck
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
別名:
Disposable Transfer Pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EACH
¥7,928
¥7,928
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EACH
¥7,928
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
¥7,928
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 0.25 mL
包装
pack of 500 ea (bulk packed)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS206371A
キャパシティ
5 mL
有効容積
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
特徴および利点
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)