Merck
Z691461
ユニバーサルチューブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,660
¥9,660
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,660
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥9,660
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 12 x 15-50 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HD24330A
L × W × H
194 mm × 140 mm × 51 mm
詳細
A rack for every application. The adaptable polypropylene universal tube rack allows you to quickly change tube sizes. Open the iris with a turn of the knob or directly insert a tube into the opening.
  • Holds up to 12 similar size tubes
  • Imprinted references for easy identification
  • Generously-sized handles for easy transport
  • Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
  • No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)