HPA019535
Anti-ELAC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-ElaC homolog protein 2, Anti-RNase Z 2, Anti-Ribonuclease Z 2, Anti-Zinc phosphodiesterase ELAC protein 2, Anti-tRNA 3 endonuclease 2, Anti-tRNase Z 2
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年4月16日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
WMERFGPDTQHLVLNENCASVHNLRSHKIQTQLNLIHPDIFPLLTSFRCKKEGPTLSVPMVQGECLLKYQLRPRREWQRDAIITCNPEEFIVEALQLPNFQQSVQEYR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELAC2(60528)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019535-25UL:
HPA019535-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ