アプリケーション
- Optical clearing agent in tissue imaging studies
- Refractive index matching agent for microscopy
Visikol HISTO products are easy-to-use and ideal for rapid tissue clearing applications. Tissue clearing is completely reversible with no alteration to the tissue.
特徴および利点
- Render tissue samples transparent for imaging.
- Achieve clearer, sharper images in antibody tissue staining applications.
- The Visikol HISTO tissue clearing process does not affect prior immunolabeling.
- Save time. The Visikol HISTO method is rapid relative to many popular current tissue clearing techniques.
- Retain morphology and lipid content in your samples.
- The HISTO tissue clearing method is easily reversible for follow up 2D histology/IHC or for 3D data validation against traditional histology.
- Non-toxic.
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Visikol® HISTOTM tissue clearing solutions enable developmental biology, neuroscience, and cancer research with reversible protocols.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.