Merck
AB3553
Sigma-Aldrich
抗サイアザイド感受性NaCl共輸送体抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-NCC, Anti-NCCT, Anti-TSC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rabbit, mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
特異性
腎臓サイアザイド感受性NaCl共輸送体(NCC)を認識します。この抗体は、腎臓遠位尿細管細胞の頂端部細胞膜および亜頂端膜の小胞を染色します。
免疫原
ヒト/ラット/マウスNCCのN末端に由来する合成ペプチド。
アプリケーション
この抗サイアザイド感受性NaCl共輸送体抗体は、サイアザイド感受性NaCl共輸送体の検出において、IH、WBでの使用が検証されています。
イムノブロッティング:1:2,000、ラット腎臓抽出物を使用。この抗体は、160~190 kDaのタンパク質と反応します(分子量はタンパク質抽出/電気泳動の条件によって異なります)。推奨される希釈およびブロッキングバッファーは、5%低脂肪乳と0.04% Tweenを含有する150 mM塩化ナトリウム、10 mM Tris(pH 7.4)です。推奨されるトランスファーメンブレンは、PVDFまたはナイロンです。推奨されるゲル濃度は7%です。抗体による2~8°Cでの終夜インキュベーションが推奨されます。
免疫組織染色:1:500~1:2,000をラットまたはマウス腎臓組織に使用。推奨される固定液は3%パラホルムアルデヒドで、血管灌流により5分間処理してください。推奨されるブロッキングバッファーは、10%正常ヤギ血清を含有するPBSです。推奨される希釈バッファーは、1% BSAを含有するPBSです。抗体による2~8°Cでの終夜インキュベーションが推奨されます。最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
イオンチャンネルおよびトランスポーター
ターゲットの説明
160-190 kDa
関連事項
先発品:AB3564P
物理的形状
イムノアフィニティー精製
保存剤を含まないPBS中のアフィニティー精製免疫グロブリン。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール: ラット腎臓。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3553:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Renal tubule angiotensin II type 1 receptor-associated protein promotes natriuresis and inhibits salt-sensitive blood pressure elevation.
Wakui, H; Uneda, K; Tamura, K; Ohsawa, M; Azushima, K; Kobayashi, R; Ohki, K; Dejima et al.
Journal of the American Heart Association null
Michael P Hell et al.
Cancer research, 74(9), 2422-2431 (2013-12-24)
The von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor protein pVHL is commonly mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) and has been implicated in the control of multiple cellular processes that might be linked to tumor suppression, including promoting proper spindle
Oleg Zaika et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(4), F311-F321 (2015-12-04)
Potassium Kir4.1/5.1 channels are abundantly expressed at the basolateral membrane of principal cells in the cortical collecting duct (CCD), where they are thought to modulate transport rates by controlling transepithelial voltage. Insulin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) stimulate apically localized
Smail Messaoudi et al.
Nature communications, 6, 8835-8835 (2015-12-01)
Despite its high prevalence and economic burden, the aetiology of human hypertension remains incompletely understood. Here we identify the transcription factor GATA5, as a new regulator of blood pressure (BP). GATA5 is expressed in microvascular endothelial cells and its genetic
Genomic-derived markers for early detection of calcineurin inhibitor immunosuppressant-mediated nephrotoxicity.
Cui, Y; Huang, Q; Auman, JT; Knight, B; Jin, X; Blanchard, KT; Chou, J; Jayadev, S; Paules, RS
Toxicological Sciences null