結合体
magnetic beads
品質水準
フォーム
suspension
シェルフライフ
2 yr (Unopened product)
Matrix
6% beaded magnetic agarose
キャパシティ
≥15 mg/mL binding capacity
保管温度
2-8°C
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H9914PROC:
H9914-1ML:4548174011157
H9914-VAR:
H9914-5ML:4548174011164
H9914-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル。
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
研究、治療、ワクチン製造をサポートするさまざまな発現システムのためのタンパク質発現技術。