形状
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
シェルフライフ
1 yr
テクニック
affinity chromatography: suitable
不純物
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
マトリックス
6% beaded agarose
キャパシティ
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I1408-VAR:
I1408-100ML:4548173962900
I1408-25ML:4548173962917
I1408-5ML:4548173962924
I1408-BULK:
試験成績書(COA)