Merck
H9276
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
別名:
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO10
CAS番号:
分子量:
337.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Porcine
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
InChI Key
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9276-BULK:
H9276-1MG:
H9276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.