Merck
H7891
Sigma-Aldrich
ヘキサアンミンコバルト(III) クロリド
for use in transformations, X-ray crystallography and NMR
別名:
コバルトヘキサンミン トリクロリド, ヘキサアンミンコバルト トリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,400
10 G
¥27,500
25 G
¥46,900
¥14,400
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,400
10 G
¥27,500
25 G
¥46,900
About This Item
化学式:
[Co(NH3)6]Cl3
CAS番号:
分子量:
267.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
¥14,400
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
フォーム
powder
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサミンコバルト(III)は、完全に溶媒和されたマグネシウムの類縁体と考えられており、マグネシウムを必要とするいくつかの酵素を活性化できます。DNA凝縮の研究に役立ちます。[1]
アプリケーション
適した用途
  • DNA凝縮研究
  • B型からA型またはZ型へのDNA転移の誘導
  • 核酸結晶成長の誘導
  • tRNA三次相互作用の安定化
  • ライゲーションバッファーの調製
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H7891-25G:4548173313054
H7891-VAR:
H7891-BULK:
H7891-5G:4548173313061
H7891-10G:4548173313047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Grünewald
The Journal of comparative neurology, 404(1), 114-126 (1999-01-14)
The anatomy of gamma-aminobutyric acid (GABA)-immunoreactive, recurrent feedback neurons in the mushroom body (MB) of the honeybee, Apis mellifera, was investigated by using intraneuropilar injections of cobalt ions and light microscopic techniques. Each MB contains approximately 110 GABA-immunoreactive neurons, and
HCC ligation: rapid and specific DNA construction with blunt ended DNA fragments.
J A Murray
Nucleic acids research, 14(24), 10118-10118 (1986-12-22)
Y Tsubamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 276(5), 2979-2985 (2000-11-09)
Hexamminecobalt(III) (HAC) chloride was found to have a potent inhibitory effect on glucose-induced insulin secretion from pancreatic islets. HAC at 2 mm inhibited the secretion in response to 22.2 mm glucose by 90% in mouse islets. Perifusion experiments revealed that
Isabelle Bougie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(1), 50-60 (2008-10-22)
West Nile virus (WNV) is a member of the Flaviviridae family which includes a number of important human pathogens. The WNV NS5 protein harbors an RNA-dependent RNA polymerase activity which is required both for replication and transcription of the viral
Filip Senigl et al.
Cell reports, 29(12), 3902-3915 (2019-12-19)
Somatic hypermutation (SHM) introduces point mutations into immunoglobulin (Ig) genes but also causes mutations in other parts of the genome. We have used lentiviral SHM reporter vectors to identify regions of the genome that are susceptible ("hot") and resistant ("cold")