安全性情報
H7410
Sigma-Aldrich
HBV core δ antigen (HBcAg) human
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
別名:
Hepatitis B virus core Δ antigen
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥62,300
¥62,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥62,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥62,300
Check Cart for Availability
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
クローン
HBV 320, monoclonal
アッセイ
95% (SDS-PAGE)
分子量
14 kDa
濃度
~1 mg protein/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
生物化学的/生理学的作用
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
物理的形状
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H7410-BULK:
H7410-100UG:
H7410-100UG-PW:
H7410-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)