Merck
H6785
Sigma-Aldrich
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraene-(2-biotinyl)hydrazide
≥98%, ethanol solution
別名:
15(S)-HETE−biotin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48N4O4S
CAS番号:
分子量:
560.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
ethanol solution
εmax
23,000 at 236 nm
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C30H48N4O4S/c1-2-3-13-18-24(35)19-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-21-27(36)33-34-28(37)22-17-16-20-26-29-25(23-39-26)31-30(38)32-29/h4-5,8-11,14,19,24-26,29,35H,2-3,6-7,12-13,15-18,20-23H2,1H3,(H,33,36)(H,34,37)(H2,31,32,38)/b5-4-,10-8-,11-9-,19-14+/t24-,25-,26-,29-/m0/s1
InChI Key
CVMXPPQBNJUHBS-DJDVYCAUSA-N
アプリケーション
May be used to detect 15(S)-HETE binding proteins and/or receptors.
生物化学的/生理学的作用
Potent 5-lipoxygenase inhibitor.
その他情報
15(S)-HETE is a major arachidonic acid metabolite produced from the 15-lipoxygenase pathway.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H6785-25UG:
H6785-BULK:
H6785-25UG-PW:
H6785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)