スキップする
E4637
エライジン酸
≥99.0% (GC)
別名:
オレイン酸, trans-9-オクタデセン酸, trans-オレイン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-006-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726543
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Gene Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
O7501O3380O3880
biological source
semisynthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
Olea europaea
functional group
oleic acid
functional group
ester
functional group
ester, oleic acid
functional group
ester
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エライジン酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)