Merck
H6136
SAFC
ハンクス平衡塩類
Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
Hanks′ Balanced Salt Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
平衡塩類溶液(BSS)は、細胞内外の浸透圧の平衡を維持するためのかん流、輸送、希釈するための液体として機能するため、細胞培養に不可欠です。正常な細胞代謝のために水、無機イオン、エネルギーを細胞に供給します。さらに、BSSは、培地を最適なpH範囲(7.2~7.6)内に維持するための緩衝系ともなります。
アプリケーション
ハンクス平衡塩類は、次の用途で使用されています: ′
  • マウス初代肝細胞の培養のための原液の調製
  • ヒト骨芽細胞培養における石灰化した小結節形成の測定
  • ゼブラフィッシュ卵の採取のための胚バッファーの調製
数量
培地1Lあたり粉末9.8 gが含まれる組成になっています。
再構成
0.35 g/L 炭酸水素ナトリウムを添加してください。
その他情報
pHは、炭酸水素ナトリウム添加後に調整されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H6136-1L:
H6136-VAR:
H6136-BULK:
H6136-2X5L:
H6136-10X1L:
H6136LF1-BIBC:
H6136-50K:
H6136-PROC:
H6136-25K:
H6136-50L:
H6136-H:
H6136-2000L:
H6136-10L:
H6136-50KG:
H6136-BIBC:
H6136-25KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Behavioral profiling of zebrafish embryos exposed to a panel of 60 water-soluble compounds
Shaukat A, et al.
Behavioural Brain Research, 228, 272-283 (2012)
Osteoblast response to porous titanium and biomimetic surface: In vitro analysis
Renata F, et al.
Materials Science and Engineering, C, 52, 194-203 (2015)
Anish Deshpande et al.
Biomolecules, 10(3) (2020-03-25)
Alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (α7nAChRs) are interesting not only because of their physiological effects, but because this receptor requires chaperones to traffic to cell surfaces (measured by alpha-bungarotoxin [αBGT] binding). While knockout (KO) animals and antibodies that react across species
Jennifer A-L M Pirotte et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 20) (2018-09-13)
Winged aphids are described as hosts of lesser quality for parasitoids because a part of their resources is used to produce wings and associated muscles during their development. Host lipid content is particularly important for parasitoid larvae as they lack
Tom A P Driedonks et al.
Journal of extracellular vesicles, 9(1), 1764213-1764213 (2020-09-19)
Major efforts are made to characterize the presence of microRNA (miRNA) and messenger RNA in blood plasma to discover novel disease-associated biomarkers. MiRNAs in plasma are associated to several types of macromolecular structures, including extracellular vesicles (EV), lipoprotein particles (LPP)