Merck
H8264
Sigma-Aldrich
ハンクス平衡塩類 溶液
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
HBSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハンクス’平衡塩溶液(HBSS)は、生物学的培地を模倣した、細胞を安定化させる緩衝液です。白血球の標識研究に有用です。HBSSは歯根膜細胞の有効な保存剤です。HBSSは必須無機イオンを含まず、飢餓研究に有用です。
アプリケーション
本品にはカルシウムとマグネシウムが含まれ、細胞接着を支持します。細胞の付着や凝集を最小限に抑えるために使用されます。
Hanks’平衡塩溶液は以下の用途に使用できます:
  • 肝細胞の洗浄液として
  • 海馬の切除
  • イヌ骨標本の腐食試験
  • 乳がん細胞株の飢餓試験
  • 後根神経節の解離溶液の成分として
  • パッチクランプ装置のチャンバー溶液として
その他情報
フェノールレッドは、クローニング密度での細胞の増殖に干渉する場合があることが示されています。幹細胞を用いて作業する場合や、低密度で細胞を増殖する場合にこの培地を使用してください。
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
H8264-6X500ML:
H8264-PH:
H8264-200B:
H8264-500ML:
H8264PROC:
H8264-VAR:
H8264-100ML:
H8264-1B:
H8264-1L:
H8264-BULK:
H8264-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physical removal of the midbody remnant from polarised epithelial cells using take-up by suction pressure (TUSP)
Bernabe-Rubio,M, et al
Bio-protocol, 7 (2017)
Vladimir Benes et al.
Scientific reports, 5, 11590-11590 (2015-06-26)
microRNAs are an abundant class of small non-coding RNAs that control gene expression post-transcriptionally. Importantly, microRNA activity participates in the regulation of cellular processes and is a potentially valuable source of biomarkers in the diagnosis and prognosis of human diseases.
Hank s balanced salt solution: an alternative resuspension medium to label autologous leukocytes. Experience in inflammatory bowel disease
Martin-Comin J, et al.
Brazilian Archives of Biology and Technology, 45, 39-44 (2002)
Online oxygen monitoring using integrated inkjet-printed sensors in a liver-on-a-chip system
Moya A, et al.
Lab on a chip, 18, 2023-2035 (2018)
Emmet Galvin et al.
Medical & biological engineering & computing, 55(8), 1261-1275 (2016-10-28)
Magnesium stents are a promising candidate in the emerging field of absorbable metallic stents (AMSs). In this study, the mechanical and corrosion performance of dog-bone specimens and a specific stent design of a magnesium alloy, WE43, are assessed experimentally in
関連コンテンツ
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.