製品名
FLT3リガンド ヒト, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.8 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
monomer 24-30 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/mg
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
H5416-10UG-PW:
H5416-BULK:
H5416-VAR:
H5416-10UG:
アクティブなフィルタ