Merck
GW22927F
Sigma-Aldrich
Anti-α-1-Acid Glycoprotein 1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗AGP1抗体, 抗OMD 1抗体, 抗ORM抗体, 抗オロソムコイド1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥67,600
¥67,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥67,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
chicken
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
メーカー/製品名
Genway 15-288-22927F
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ORM1(5004)
免疫原
α-1-酸性糖タンパク質(未変性タンパク質)。
Immunogen Sequence: GI # 9257232, sequence 1-201
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22927F-VAR:
GW22927F-BULK:
GW22927F-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal D Karakochuk et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 8(1) (2018-02-03)
Recently, a multiplex ELISA (Quansys Biosciences) was developed that measures ferritin, soluble transferrin receptor (sTfR), retinol-binding protein (RBP), C-reactive protein (CRP), α¹-acid glycoprotein (AGP), thyroglobulin, and histidine-rich protein 2. Our primary aim was to conduct a method-comparison study to compare
Eleanor Brindle et al.
PloS one, 9(12), e115164-e115164 (2014-12-20)
Deficiencies of vitamin A and iron affect a significant portion of the world's population, and efforts to characterize patterns of these deficiencies are hampered by a lack of measurement tools appropriate for large-scale population-based surveys. Vitamin A and iron are