Merck
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
別名:
IgG HRP Conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.76
製品GENA9340-1MLは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
特徴
wetted part: no
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva NA9340-1ML
Colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
特徴および利点
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
ECL is a trademark of Cytiva
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)