Merck
GE28-9356-05
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
分子量
20000-8000000 Da (globular proteins)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-9356-05
パラメーター
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
ベッド容積
320 mL
カラムL × 内径
60 cm × 26 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
マトリックス活性基
dextran-acrylamide phase
平均部品サイズ
50 μm
cleaning
2-13
動作範囲
3-11
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 HR are prepacked gel filtration column for preparative separation of biomolecules from up to 13 ml sample volume. Sephacryl S-400 is optimized for separating polysaccarides, macromolecules with extended structures, and even small plasmids
適合性
All commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1 % SDS, 20 % ethanol, 30 % propanol, 30 % acetonitrile (tested at 40oC for 1 week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
gel filtration columns for low to medium pressure ÄKTA systems+AE14
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
関連コンテンツ
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.