製品GE28-4065-58は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
フォーム
liquid
包装
pack of 4 × 10 μmol
メーカー/製品名
Cytiva 28-4065-58
濃度
20 mM
色
Colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
DNA Polymerization Mix dNTP Set (20 mM each A,C,G,T).
アプリケーション
By incorporating recent advances in manufacturing technology, Cytiva now offers illustra™ Solution dNTPs: the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
特徴および利点
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR* and sequencing
- Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
illustra is a trademark of Cytiva
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)