Merck
GE27-0843-01
PreScissionプロテアーゼ
Cytiva 27-0843-01
別名:
融合タンパク質、GST-タグ除去
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106501
NACRES:
NA.56
製品GE27-0843-01は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 500 units
メーカー/製品名
Cytiva 27-0843-01
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
PreScission プロテアーゼは、ヒトライノウイルス(HRV)3C プロテアーゼと GST との融合タンパク質です。これにより、GST タグのオンカラム切断とタンパク質精製を 1 ステップで実行できます。
オンカラムまたはオフカラム酵素切断融合タンパク質がグルタチオンセファロース 4B、グルタチオンセファロースハイパフォーマンス、またはグルタチオンセファロース 4 ファストフローアフィニティー樹脂に結合したまま、
GST タグとプロテアーゼを 1 ステップで除去できます。もう 1 つのオプションは、還元グルタチオンを使用して GST タグ付きタンパク質を溶出させ、切断してから、サンプルを同じ樹脂に通してプロテアーゼとタグを除去することです。トロンビンや因子 Xa などの他の一般的なプロテアーゼとは異なり、この GST タグ付き融合タンパク質は、GST に対する親和性を持つ樹脂に結合することで簡単に除去できます。他の非組み換えプロテアーゼには、別の樹脂を使用した追加の精製ステップが必要です。
HRV 3C プロテアーゼ認識配列をエンコードするベクター
pGEX-6P ベクター pGEX-6P-1、pGEX-6P-2、および pGEX-6P-3 は、この 3C プロテアーゼの認識配列をエンコードします。
アプリケーション
特異的な、融合タンパク質タグの低温切断、アフィニティー精製における簡単なオン・カラム切断
PreScissionプロテアーゼは、in vitroユビキチン化反応およびAT3-Ub調製において、GST-タグAT3の溶出に使用されています。[1]また、大腸菌(Escherichia coli)のプロテアーゼ欠損株BL21におけるGST α-エノラーゼ発現の誘導において、α-エノラーゼからGSTタグを切断するためにも使用されています。[2]
特徴および利点
  • 認識配列 LeuGluValLeuPheGln/GlyPro の Gln 残基と Gly 残基の間の特定の切断–。
  • 時間を節約する– GST タグ付きタンパク質は、アフィニティー樹脂に結合したまま切断できます。インキュベーション温度–が低いため、HRV 3C プロテアーゼ認識配列を含む融合タンパク質を低温で切断できます。
保管および安定性
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
pGEXベクター
pGEXベクターは、科学的な調査および研究に使用されるべきものであり、他の目的には一切使用すべきものではなく、米国特許第5,654,176号ならびに米国以外の国におけるこれと等価の特許および特許出願においてライセンスを受けた製品およびプロセスの、商用利用に対するライセンスについては、購入者がこれらの用途に使用する前に、ミリポア社(旧名称、ケミコンインターナショナル)と直接協議しなければなりません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dorothée Raoux-Barbot et al.
PloS one, 13(11), e0206133-e0206133 (2018-11-13)
Several bacterial pathogens produce nucleotidyl cyclase toxins to manipulate eukaryotic host cells. Inside host cells they are activated by endogenous cofactors to produce high levels of cyclic nucleotides (cNMPs). The ExoY toxin from Pseudomonas aeruginosa (PaExoY) and the ExoY-like module
Thi-Bich Luu et al.
The New phytologist, 235(5), 1995-2007 (2022-05-26)
Rhizobial lipochitooligosaccharidic Nod factors (NFs), specified by nod genes, are the primary determinants of host specificity in the legume-Rhizobia symbiosis. We examined the nodulation ability of Medicago truncatula cv Jemalong A17 and M. truncatula ssp. tricycla R108 with the Sinorhizobium
Zhen Wang et al.
Nature communications, 10(1), 3162-3162 (2019-07-20)
HECT E3 ligases control the degradation and functioning of numerous oncogenic/tumor-suppressive factors and signaling proteins, and their activities must be tightly regulated to prevent cancers and other diseases. Here we show that the Nedd4 family HECT E3 WWP1 adopts an
Merel A T van de Plassche et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(23), 3383-3388 (2020-07-28)
The global pandemic caused by SARS-CoV-2 calls for the fast development of antiviral drugs against this particular coronavirus. Chemical tools to facilitate inhibitor discovery as well as detection of target engagement by hit or lead compounds from high-throughput screens are
Lingdi Zhang et al.
Nucleic acids research, 49(5), 2721-2739 (2021-02-13)
We recently found that toxic PS-ASOs can cause P54nrb and PSF nucleolar mislocalization in an RNase H1-dependent manner. To better understand the underlying mechanisms of these observations, here we utilize different biochemical approaches to demonstrate that PS-ASO binding can alter
資料
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
すべて表示
プロトコル
This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
Protect fusion proteins from proteolytic degradation with enzyme removal pre- and post-cleavage using PreScission Protease, thrombin, or Factor Xa.