Merck
GE17-5443-01
Capto DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
diethylaminoethyl
詳細
Ion Exchanger Type (value)
包装
pack of 100 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-5443-01
Matrix
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
平均直径
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
動作範囲
2-12
適合性
suitable for bioprocess medium
詳細
Capto DEAE is a weak anion exchanger for large-scale manufacturers. Meets demands for fast, cost-effective capture and intermediate protein purification.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Capto is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)